(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-(-)-1,2-O-Isopropylidenglycerin
OR51885-25G
OR51885-5G
APOSOR51885-25GEA
75.4
EUR
APOSOR51885-25G
APOSOR51885-5G
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formel:
C₆H₁₂O₃ Molecular Weight: 132.16 g/mol Siedepunkt: 72…73 °C Dichte: 1.062 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 79 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00003213 CAS-Nummer: 14347-78-5 Merck Index: 12,05232 |