3-Nitrophenylhydraziniumchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3-Nitrophenyl)hydrazin Hydrochlorid, 3-Nitrophenylhydrazinhydrochlorid, 3-Nitrophenylhydrazin Hydrochlorid
OR5189-25G OR5189-5G
APOSOR5189-25GEA 161 EUR
APOSOR5189-25G APOSOR5189-5G
3-Nitrophenylhydraziniumchlorid
3-Nitrophenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈ClN₃O₂
Molecular Weight: 189,6 g/mol
Schmelzpunkt: 210 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012939
CAS-Nummer: 636-95-3
EINECS: 211-270-6