Ethyl-4-hydroxychinolin-2-carboxylat 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 4-hydroxyquinoline-2-carboxylate
OR51913-10G OR51913-1G OR51913-5G
APOSOR51913-10GEA 440 EUR
APOSOR51913-10G APOSOR51913-1G APOSOR51913-5G
Ethyl-4-hydroxychinolin-2-carboxylat 95+%
Ethyl-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Formel: C₁₂H₁₁NO₃
Molecular Weight: 217,2200 g/mol
Schmelzpunkt: 216…218 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01863732
CAS-Nummer: 24782-43-2