(3-Chlorphenyl)essigsäuremethylester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl-(3-chlorphenyl)acetat
OR51916-100G
OR51916-25G
OR51916-5G
APOSOR51916-100GEA
256
EUR
APOSOR51916-100G
APOSOR51916-25G
APOSOR51916-5G
(3-Chlorphenyl)essigsäuremethylester
(3-Chlorphenyl)essigsäuremethylester
Formel:
(C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃ Molecular Weight: 184,62 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00800679 CAS-Nummer: 53088-68-9 |