Methyl-2-bromnicotinat
Lieferant: Apollo Scientific
OR51917-1G
OR51917-25G
OR51917-5G
APOSOR51917-1GEA
0
EUR
APOSOR51917-1G
APOSOR51917-25G
APOSOR51917-5G
Methyl-2-bromnicotinat
Methyl-2-bromnicotinat
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Schmelzpunkt: 32…37 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07367915 CAS-Nummer: 52718-95-3 |