4,6-Dichloropyrimidine-5-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR51918-1G
OR51918-25G
OR51918-5G
APOSOR51918-1GEA
21.9
EUR
APOSOR51918-1G
APOSOR51918-25G
APOSOR51918-5G
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbonitrile 97%
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbonitrile
Formel:
C₅HCl₂N₃ Molecular Weight: 173.9875 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08460393 CAS-Nummer: 5305-45-3 |