Azomethin H Natriumsalz Hydrat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Natriumhydrogen-4-hydroxy-5-(salicylidenamino)naphthalin-2,7-disulfonat Hydrat, 8-Hydroxy-1-(salicylidenamino)naphthalen-3,6-disulfonsäure-6-natriumsalz Hydrat, Azomethine-H Mononatriumsalz Hydrat
OR51919-100G OR51919-25G
APOSOR51919-100GEA 358 EUR
APOSOR51919-100G APOSOR51919-25G
Azomethin H Natriumsalz Hydrat
Azomethin H Natriumsalz Hydrat
Reagent for boron determination.
Formel: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂·xH₂O
Molecular Weight: 463.42 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149588
CAS-Nummer: 206752-32-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable