3-Chlor-5-hydroxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR51926-5G
APOSOR51926-5GEA 215 EUR
APOSOR51926-5G
3-Chlor-5-hydroxybenzaldehyd 98%
3-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅ClO₂
Molecular Weight: 156,5664 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08234659
CAS-Nummer: 1829-33-0