Biphenyl-4-carboxamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: [1,1'-Biphenyl]-4-carboxamide
OR51928-10G OR51928-25G OR51928-5G
APOSOR51928-10GEA 261 EUR
APOSOR51928-10G APOSOR51928-25G APOSOR51928-5G
Biphenyl-4-carboxamide 97%
Biphenyl-4-carboxamide
Formel: C₁₃H₁₁NO
Molecular Weight: 197.24 g/mol
Schmelzpunkt: 229…233 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017573
CAS-Nummer: 3815-20-1