4-Brombenzophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: p-Brombenzophenon
OR51939-500G
APOSOR51939-500GEA 261 EUR
APOSOR51939-500G
4-Brombenzophenon 98%
4-Brombenzophenon
Formel: C₁₃H₉BrO
Molecular Weight: 261,12 g/mol
Siedepunkt: 350 °C
Schmelzpunkt: 79…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000103
CAS-Nummer: 90-90-4
EINECS: 202-024-9