2-Piperidon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
δ-Valerolactam
OR5194-100G
OR5194-25G
OR5194-500G
APOSOR5194-100GEA
56.7
EUR
APOSOR5194-100G
APOSOR5194-25G
APOSOR5194-500G
2-Piperidon 97%
2-Piperidon
Formel:
C₅H₉NO Molecular Weight: 99,13 g/mol Siedepunkt: 256 °C Schmelzpunkt: 38…40 °C Flammpunkt: >113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006037 CAS-Nummer: 675-20-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...