4-Brombenzylmercaptan

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR51963-1G OR51963-5G
APOSOR51963-1GEA 31.9 EUR
APOSOR51963-1G APOSOR51963-5G
4-Brombenzylmercaptan
4-Brombenzylmercaptan
Formel: C₇H₇BrS
Schmelzpunkt: 26…30 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03701566
CAS-Nummer: 19552-10-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR