6-Hydroxy-1-naphthoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Hydroxy-1-naphthalenecarboxylic acid
OR51966-100G
OR51966-25G
APOSOR51966-100GEA
706
EUR
APOSOR51966-100G
APOSOR51966-25G
6-Hydroxy-1-naphthoesäure
6-Hydroxy-1-naphthoesäure
Formel:
C₁₁H₈O₃ Molecular Weight: 188,1800 g/mol Schmelzpunkt: 210 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00209983 CAS-Nummer: 2437-17-4 |