5-Methylpyridine-2-sulphonamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR51972-10G OR51972-25G OR51972-5G
APOSOR51972-10GEA 125 EUR
APOSOR51972-10G APOSOR51972-25G APOSOR51972-5G
5-Methylpyridine-2-sulphonamide 97%
5-Methylpyridine-2-sulphonamide
Formel: C₆H₈N₂O₂S
Schmelzpunkt: 127…132 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00661363
CAS-Nummer: 65938-77-4