Methyl-3-bromisonicotinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-bromoisonicotinate
OR51979-100G
OR51979-25G
OR51979-5G
APOSOR51979-100GEA
242
EUR
APOSOR51979-100G
APOSOR51979-25G
APOSOR51979-5G
Methyl-3-bromisonicotinat 98%
Methyl-3-bromisonicotinat
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Molecular Weight: 216,0300 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788226 CAS-Nummer: 59786-31-1 |