Methyl-4'-brombiphenyl-4-carboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 4'-bromo[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate, Methyl 4'-bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
OR52003-10G OR52003-1G OR52003-5G
APOSOR52003-10GEA 778 EUR
APOSOR52003-10G APOSOR52003-1G APOSOR52003-5G
Methyl-4'-brombiphenyl-4-carboxylat 95%
Methyl-4'-brombiphenyl-4-carboxylat
Formel: C₁₄H₁₁BrO₂
Molecular Weight: 291.14 g/mol
Schmelzpunkt: 140…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00496638
CAS-Nummer: 89901-03-1