4-Formyl-2-methylthiazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde, 2-Methylthiazole-4-carbaldehyde
OR5201-1G OR5201-250MG
APOSOR5201-1GEA 29 EUR
APOSOR5201-1G APOSOR5201-250MG
4-Formyl-2-methylthiazole 97%
4-Formyl-2-methylthiazole
Formel: C₅H₅NOS
Molecular Weight: 127.1643 g/mol
Schmelzpunkt: 56…58 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06655197
CAS-Nummer: 20949-84-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III