(6-Methoxypyridin-3-yl)methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (6-Methoxypyridin-3-yl)methanamine, 5-(Aminomethyl)-2-methoxypyridine
OR52039-1G OR52039-250MG
APOSOR52039-1GEA 58 EUR
APOSOR52039-1G APOSOR52039-250MG
(6-Methoxypyridin-3-yl)methylamine
(6-Methoxypyridin-3-yl)methylamine
Formel: C₇H₁₀N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06212825
CAS-Nummer: 262295-96-5