3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(3-Aminopropyl)-4-methylpiperazine
OR52045-1G OR52045-25G OR52045-5G
APOSOR52045-1GEA 97.4 EUR
APOSOR52045-1G APOSOR52045-25G APOSOR52045-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propylamine 98%
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propylamine
Formel: C₈H₁₉N₃
Molecular Weight: 157,26 g/mol
Siedepunkt: 113…114 °C/13mmHg
Dichte: 0,924 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014616
CAS-Nummer: 4572-03-6
EINECS: 224-954-4
UN: 2735
ADR: 8,III