6-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52055-1G OR52055-250MG OR52055-500MG OR52055-2.5G
APOSOR52055-1GEA 335 EUR
APOSOR52055-1G APOSOR52055-250MG APOSOR52055-500MG APOSOR52055-2.5G
6-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
6-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₃NO₄
Molecular Weight: 223.23 g/mol
Schmelzpunkt: 111…112.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11100042
CAS-Nummer: 906352-78-1