3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3-Bromo-2-methoxyphenyl)ethanone
OR52056-1G OR52056-250MG OR52056-5G
APOSOR52056-1GEA 29 EUR
APOSOR52056-1G APOSOR52056-250MG APOSOR52056-5G
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone 97%
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229.07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22573042
CAS-Nummer: 267651-23-0