(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2,3-diol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol, (1S,2S,3R,5S)-(+)-Pinanediol

OR52059-100G OR52059-25G OR52059-5G
APOSOR52059-100GEA 235 EUR
APOSOR52059-100G APOSOR52059-25G APOSOR52059-5G
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2,3-diol 97%
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol
Formel: C₁₀H₁₈O₂
Molecular Weight: 170,25 g/mol
Schmelzpunkt: 52…60 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00077851
CAS-Nummer: 18680-27-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR