5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52061-1G OR52061-250MG
APOSOR52061-1GEA 284 EUR
APOSOR52061-1G APOSOR52061-250MG
5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆BrNO₂
Molecular Weight: 252,0641 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09881345
CAS-Nummer: 1017412-53-1