Methyl-1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 1-benzylpiperidine-4-carboxylate
OR52086-5G
OR52086-10G
OR52086-25G
APOSOR52086-5GEA
26.1
EUR
APOSOR52086-5G
APOSOR52086-10G
APOSOR52086-25G
Methyl-1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Methyl-1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₉NO₂ Molecular Weight: 233,3100 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09750949 CAS-Nummer: 10315-06-7 |