3-Amino-4-iodpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Iodpyridin-3-amin, 4-Iod-3-pyridylamin
OR52091-5G OR52091-25G
APOSOR52091-5GEA 91.5 EUR
APOSOR52091-5G APOSOR52091-25G
3-Amino-4-iodpyridin 95%
3-Amino-4-iodopyridine
Formel: C₅H₅IN₂
Molecular Weight: 220.01 g/mol
Schmelzpunkt: 58…70 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04971334
CAS-Nummer: 105752-11-2