imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
OR52104-1G
OR52104-250MG
APOSOR52104-1GEA
248
EUR
APOSOR52104-1G
APOSOR52104-250MG
imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Formel:
C₈H₈N₄O Molecular Weight: 176,179 g/mol Schmelzpunkt: 258…261 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13183226 CAS-Nummer: 421595-78-0 |