3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
OR52107-1G
OR52107-250MG
OR52107-5G
APOSOR52107-1GEA
136
EUR
APOSOR52107-1G
APOSOR52107-250MG
APOSOR52107-5G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅BrN₂O₂ Molecular Weight: 241,05 g/mol Schmelzpunkt: 282…285 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21602377 CAS-Nummer: 1315360-75-8 |