3,4-Dihydroxybenzoesäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Protocatechusäure

OR52125-100G OR52125-25G OR52125-500G
APOSOR52125-100GEA 96 EUR
APOSOR52125-100G APOSOR52125-25G APOSOR52125-500G
3,4-Dihydroxybenzoesäure
3,4-Dihydroxybenzoesäure
Formel: C₇H₆O₄
Molecular Weight: 154,12 g/mol
Schmelzpunkt: 197…200 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002509
CAS-Nummer: 99-50-3
EINECS: 202-760-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR