(1R,2R)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexandiamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (1R,2R)-(-)-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane, (1R,2R)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
OR52130-5G OR52130-25G OR52130-1G
APOSOR52130-5GEA 24.8 EUR
APOSOR52130-5G APOSOR52130-25G APOSOR52130-1G
(1R,2R)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexandiamin 95%
(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Formel: C₈H₁₈N₂
Molecular Weight: 142,25 g/mol
Siedepunkt: 78…80 °C/18mmHg
Schmelzpunkt: 36…44 °C
Dichte: 0,902 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 74 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00671527
CAS-Nummer: 68737-65-5
UN: 3259
ADR: 8,III