4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Pinacol vinylboronate, Vinylboronic Acid Pinacol Ester
OR52135-25G OR52135-5G OR52135-100G
APOSOR52135-25GEA 197 EUR
APOSOR52135-25G APOSOR52135-5G APOSOR52135-100G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolan 95%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolan
Formel: C₈H₁₅BO₂
Molecular Weight: 154,02 g/mol
Siedepunkt: 35…40 °C/20mmHg
Dichte: 0,908 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 34 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00192492
CAS-Nummer: 75927-49-0
UN: 3272
ADR: 3,III