Dichloro-bis-(tricyclohexylphosphin)-palladium(II) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: trans-Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II), Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II)
OR52149-1G OR52149-5G OR52149-10G
APOSOR52149-1GEA 55.1 EUR
APOSOR52149-1G APOSOR52149-5G APOSOR52149-10G
Dichloro-bis-(tricyclohexylphosphin)-palladium(II) 98%
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride
Formel: C₃₆H₆₆Cl₂P₂Pd
Molecular Weight: 738.19 g/mol
Schmelzpunkt: 270 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191830
CAS-Nummer: 29934-17-6