Glycinmethylester Hydrochlorid (H-Gly-OMe.HCl) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl glycinate hydrochloride, H-Gly-OMe.HCl, Glycine Methyl Ester HCl
OR52169-100G
OR52169-1KG
APOSOR52169-100GEA
21.9
EUR
APOSOR52169-100G
APOSOR52169-1KG
Glycinmethylester Hydrochlorid (H-Gly-OMe.HCl) 95%
Glycinmethylester Hydrochlorid (H-Gly-OMe.HCl)
Formel:
C₃H₈ClNO₂ Molecular Weight: 125,56 g/mol Schmelzpunkt: 175 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012870 CAS-Nummer: 5680-79-5 |