1-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
alpha-Methyl-6-nitropiperonyl alcohol, 1-(6-Nitrobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)ethanol, alpha-Methyl-6-nitro-1,3-benzodioxole-5-methanol
OR52172-1G
OR52172-5G
APOSOR52172-1GEA
81.2
EUR
APOSOR52172-1G
APOSOR52172-5G
1-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol 98%
1-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol
Formel:
C₉H₉NO₅ Molecular Weight: 211.17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08274663 CAS-Nummer: 159873-64-0 |