1-Methyl-1H-pyrazol-5-carbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methyl-5-pyrazolecarboxylic acid
OR5218-1G OR5218-10G OR5218-5G
APOSOR5218-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5218-1G APOSOR5218-10G APOSOR5218-5G
1-Methyl-1H-pyrazol-5-carbonsäure 97%
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₆N₂O₂
Molecular Weight: 126.11 g/mol
Schmelzpunkt: 220…225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00464253
CAS-Nummer: 16034-46-1