Methyl-3-amino-5-chlorbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-amino-5-chlorobenzoate
OR52184-1G
OR52184-5G
APOSOR52184-1GEA
88.6
EUR
APOSOR52184-1G
APOSOR52184-5G
Methyl-3-amino-5-chlorbenzoat 98%
Methyl-3-amino-5-chlorbenzoat
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Molecular Weight: 185,6076 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11053764 CAS-Nummer: 21961-31-9 |