Benzocain (Ethyl-4-aminobenzoat) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Aminobenzoesäureethylester, Äthoform
OR52189-100G
OR52189-25G
APOSOR52189-100GEA
46.4
EUR
APOSOR52189-100G
APOSOR52189-25G
Benzocain (Ethyl-4-aminobenzoat) 98%
Benzocain (Ethyl-4-aminobenzoat)
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165.19 g/mol Siedepunkt: 311 Flammpunkt: 112 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007892 CAS-Nummer: 94-09-7 Merck Index: 13,01087 |