(S)-(+)-α-Methoxyphenylessigsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid, (S)-alpha-Methoxyphenylacetic Acid
OR52197-1G OR52197-5G
APOSOR52197-1GEA 21.9 EUR
APOSOR52197-1G APOSOR52197-5G
(S)-(+)-α-Methoxyphenylessigsäure 95%
(S)-(+)-α-Methoxyphenylessigsäure
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 164…166 °C/18mmHg
Schmelzpunkt: 64…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064216
CAS-Nummer: 26164-26-1
EINECS: 247-492-5