2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5220-1G OR5220-250MG
APOSOR5220-1GEA 476 EUR
APOSOR5220-1G APOSOR5220-250MG
2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
Formel: C₅H₂BrClOS
Schmelzpunkt: 61…62 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09064979
CAS-Nummer: 197370-13-1
UN: 1759
ADR: 8,III