3-Brom-2-chlor-6-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Brom-2-chlor-6-picolin, 5-Brom-6-chlor-2-picolin, 5-Brom-6-chlor-2-methylpyridin
OR52202-100G
APOSOR52202-100GEA 282 EUR
APOSOR52202-100G
3-Brom-2-chlor-6-methylpyridin 98%
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
Molecular Weight: 206,47 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095218
CAS-Nummer: 185017-72-5