6-Methoxyisatin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52220-10G OR52220-1G OR52220-5G
APOSOR52220-10GEA 179 EUR
APOSOR52220-10G APOSOR52220-1G APOSOR52220-5G
6-Methoxyisatin
6-Methoxyisatin
Formel: C₉H₇NO₃
Schmelzpunkt: 223…225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00667731
CAS-Nummer: 52351-75-4