98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52225-1G OR52225-25G OR52225-5G
APOSOR52225-1GEA 24.8 EUR
APOSOR52225-1G APOSOR52225-25G APOSOR52225-5G
98%
2,4-Dihydroxybenzonitril
Formel: C₇H₅NO₂
Schmelzpunkt: 179 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02261931
CAS-Nummer: 64419-24-5
EINECS: 264-886-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III