4,8-Dichlorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR52250-10G
OR52250-1G
OR52250-5G
APOSOR52250-10GEA
444
EUR
APOSOR52250-10G
APOSOR52250-1G
APOSOR52250-5G
4,8-Dichlorchinolin
4,8-Dichloroquinoline
Formel:
C₉H₅Cl₂N Molecular Weight: 198,05 g/mol Schmelzpunkt: 156…160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00024008 CAS-Nummer: 21617-12-9 |