Triethylborat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR52253-100ML OR52253-250ML
APOSOR52253-100MLEA 65.5 EUR
APOSOR52253-100ML APOSOR52253-250ML
Triethylborat
Triethylborat
Formel: C₆H₁₅BO₃
Siedepunkt: 117…118 °C
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0,858 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012846
CAS-Nummer: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
UN: 1176
ADR: 3,II