tert-Butyl-2,4-dioxopiperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 2,4-dioxopiperidine-1-carboxylate, Piperidine-2,4-dione, N-BOC protected
OR52261-1G
APOSOR52261-1GEA
14.7
EUR
APOSOR52261-1G
tert-Butyl-2,4-dioxopiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-2,4-dioxopiperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₅NO₄ Molecular Weight: 213,2304 g/mol Schmelzpunkt: 111…112 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD10566071 CAS-Nummer: 845267-78-9 |