3-(1H-Pyrazol-5-yl)anilin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5227-10G OR5227-5G OR5227-1G
APOSOR5227-10GEA 793 EUR
APOSOR5227-10G APOSOR5227-5G APOSOR5227-1G
3-(1H-Pyrazol-5-yl)anilin 96%
3-(1H-Pyrazol-5-yl)anilin
Formel: C₉H₉N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09055176
CAS-Nummer: 89260-46-8