1,3-Dibromo-7-tert-butylpyrene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52284-1G
OR52284-5G
APOSOR52284-1GEA
85.7
EUR
APOSOR52284-1G
APOSOR52284-5G
1,3-Dibromo-7-tert-butylpyrene 97%
1,3-Dibromo-7-tert-butylpyrene
Formel:
C₂₀H₁₆Br₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22581440 CAS-Nummer: 1005771-04-9 |