6-Chloro-1-tetralone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 6-Chloro-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
OR52290-1G OR52290-5G OR52290-10G
APOSOR52290-1GEA 21.9 EUR
APOSOR52290-1G APOSOR52290-5G APOSOR52290-10G
6-Chloro-1-tetralone 98%
6-Chloro-1-tetralone
Formel: C₁₀H₉ClO
Molecular Weight: 180,63 g/mol
Siedepunkt: 150 °C/0,75mmHg
Schmelzpunkt: 31…32 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04114377
CAS-Nummer: 26673-31-4