4-Bromo-2-chloropyrimidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52309-1G OR52309-500MG OR52309-5G
APOSOR52309-1GEA 157 EUR
APOSOR52309-1G APOSOR52309-500MG APOSOR52309-5G
4-Bromo-2-chloropyrimidine 95+%
4-Bromo-2-chloropyrimidine
Formel: C₄H₂BrClN₂
Molecular Weight: 193.428 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08272196
CAS-Nummer: 885702-34-1