2-(4-Brombutyl)-1,3-dioxolan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromovaleraldehyde Ethylene Acetal
OR52318-1G
APOSOR52318-1GEA 144 EUR
APOSOR52318-1G
2-(4-Brombutyl)-1,3-dioxolan
2-(4-Bromobutyl)-1,3-dioxolane
Formel: C₇H₁₃BrO₂
Molecular Weight: 209,08 g/mol
Dichte: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093454
CAS-Nummer: 87227-41-6