1,3-Diphenylaceton
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,3-Diphenyl-2-propanon
OR52322-100G
OR52322-1KG
OR52322-250G
OR52322-25G
APOSOR52322-100GEA
65.4
EUR
APOSOR52322-100G
APOSOR52322-1KG
APOSOR52322-250G
APOSOR52322-25G
1,3-Diphenylaceton
1,3-Diphenylaceton
Formel:
(C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅) Molecular Weight: 210.28 g/mol Siedepunkt: 330 °C Schmelzpunkt: 32…34 °C Dichte: 1.04 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004795 CAS-Nummer: 102-04-5 EINECS: 203-000-0 |